Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-picoline, 3-Methyl-4-pyridylamine, 3-Methylpyridin-4-amine

A2283-1G
TCIAA2283-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA2283-1G
4-Amino-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-3-méthylpyridine


Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01704431
Numéro CAS: 1990-90-5
EINECS: 217-872-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c39733b345f25376c5e7095412b315847d47b9a3&vid=c39733b345f25376c5e7095412b315847d47b9a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité