Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: PEG4-Azide, Azido PEG4-alcohol

A2294-100MG
TCIAA2294-100MGEA 77 EUR InStock
TCIAA2294-100MG
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol ≥97.0% (par GC)
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol


Formule: C₈H₁₇N₃O₄
MW: 219,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03701128
Numéro CAS: 86770-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité