Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)éthanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A2301-5G
TCIAA2301-5GEA 118 EUR InStock
TCIAA2301-5G
1-(2-Thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)éthanone ≥98.0% (par GC)
1-(2-Thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)éthanone


Formule: C₅H₇NOS₂
MW: 161,24 g/mol
Numéro CAS: 76397-53-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité