Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Aminomethyl)phenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzylamine

A2305-1G
TCIAA2305-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAA2305-1G
4-(Aminomethyl)phenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Aminomethyl)phenol


Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Point de fusion: 115°C
Numéro MDL: MFCD19690971
Numéro CAS: 696-60-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bcd6579785594f500bc81a717c8bfca46939f11&vid=ead114a174f3bceaa7609042096fee0d451f9525&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité