Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-3,5-dibromopyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A2309-5G
TCIAA2309-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAA2309-5G
4-Amino-3,5-dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
4-Amino-3,5-dibromopyridine


Formule: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234048
Numéro CAS: 84539-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité