Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Amino-2-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

A2333-5G
TCIAA2333-5GEA 156 EUR InStock
TCIAA2333-5G
3-Amino-2-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-2-methylpyridine


Formule: C₆H₈N₂
Numéro MDL: MFCD03788195
Numéro CAS: 3430-10-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f4fb49e8643e1aa2df422320966914b22a37ed2&vid=5f4fb49e8643e1aa2df422320966914b22a37ed2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité