Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2335-1G
TCIAA2335-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAA2335-1G
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine


Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Point d'éclair: 122°C
Numéro MDL: MFCD03094718
Numéro CAS: 625471-18-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=660cfb0e19d658aa692bc399c7cb3afe53b5b6d8&vid=660cfb0e19d658aa692bc399c7cb3afe53b5b6d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +34.0 deg (C=1, DMF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité