Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2342-25G
TCIAA2342-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA2342-25G
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone


Formule: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,2806 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Numéro MDL: MFCD00191713
Numéro CAS: 2549-87-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77db3587f0640fa8863112950426577574f5982c&vid=77db3587f0640fa8863112950426577574f5982c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité