Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2-méthylpyridine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A2348-1G
TCIAA2348-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAA2348-1G
4-Amino-2-méthylpyridine ≥97.0% (par GC)
4-Amino-2-methylpyridine


Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: 96°C
Numéro MDL: MFCD00186509
Numéro CAS: 18437-58-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f75616bd5912b1c4812b25b0358502a6a5989e6&vid=7f75616bd5912b1c4812b25b0358502a6a5989e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité