Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-(3-Oxobutyl)phényle acétate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Cue-lure, Acetic Acid 4-(3-Oxobutyl)phenyl Ester, 4-(3-Oxobutyl)phenyl Acetate

A2368-25G
TCIAA2368-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAA2368-25G
4-(3-Oxobutyl)phényle acétate ≥96.0% (par GC)
4-(3-Oxobutyl)phényle acétate


Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Numéro MDL: MFCD00008704
Numéro CAS: 3572-06-3
EINECS: 222-682-0
Merck Index: 14,02616
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité