Anastrozole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2370-100MG
TCIAA2370-100MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAA2370-100MG
Anastrozole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Anastrozole
Formule: C₁₇H₁₉N₅
Numéro MDL: MFCD00866298
Numéro CAS: 120511-73-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité