Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-acétylsalicylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2378-5G
TCIAA2378-5GEA 392 EUR InStock
TCIAA2378-5G
Acide 5-acétylsalicylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Acetylsalicylic acid


Formule: C₉H₈O₄
Numéro MDL: MFCD00013978
Numéro CAS: 13110-96-8
EINECS: 236-037-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db1d88a85331e4b0022a25bb39c52902b195cfa&vid=9db1d88a85331e4b0022a25bb39c52902b195cfa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité