Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-6-bromobenzothiazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2379-5G
TCIAA2379-5GEA 142 EUR InStock
TCIAA2379-5G
2-Amino-6-bromobenzothiazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-6-bromobenzothiazole


Formule: C₇H₅BrN₂S
Point de fusion: 214°C
Numéro MDL: MFCD00152229
Numéro CAS: 15864-32-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fa70aff160c6cd5f19ccc97d820e205d50c3d31&vid=5fa70aff160c6cd5f19ccc97d820e205d50c3d31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité