Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Azido-PEG4-NHS ester

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Succinimidyl 15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoate, NHS-PEG4-Azide, 15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic Acid N-Succinimidyl Ester

A2388-25MG
TCIAA2388-25MGEA 134 EUR InStock
TCIAA2388-25MG
Azido-PEG4-NHS ester
Azido-PEG4-NHS ester


Formule: C₁₅H₂₄N₄O₈
MW: 388,38 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD13184948
Numéro CAS: 944251-24-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Elemental analysis (Nitrogen) 13.00 to 15.90 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité