Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-(4-Aminobutyl)acetamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Acetyl-1,4-butanediamine

A2392-5G
TCIAA2392-5GEA 124 EUR InStock
TCIAA2392-5G
N-(4-Aminobutyl)acetamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(4-Aminobutyl)acetamide


Formule: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD10024834
Numéro CAS: 5699-41-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité