Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(5-Aminopentyl)acetamide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Acetyl-1,5-pentanediamine

A2393-5G
TCIAA2393-5GEA 251 EUR InStock
TCIAA2393-5G
N-(5-Aminopentyl)acetamide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-(5-Aminopentyl)acetamide


Formule: C₇H₁₆N₂O
MW: 144,22 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro CAS: 32343-73-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité