Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Methyl-1-piperazino)ethylamine Hydrochloride, 1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine Hydrochloride

A2398-1G
TCIAA2398-1GEA 186 EUR InStock
TCIAA2398-1G
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride


Formule: C₇H₁₇N₃
Numéro CAS: 646051-17-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité