Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-3-formylchromone ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde

A2415-1G
TCIAA2415-1GEA 112 EUR InStock
TCIAA2415-1G
2-Amino-3-formylchromone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Amino-3-formylchromone


Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,1675 g/mol
Point de fusion: 250°C
Numéro MDL: MFCD00191735
Numéro CAS: 61424-76-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28a58bc1de3ecacea6352c08a1d79527b71260c1&vid=28a58bc1de3ecacea6352c08a1d79527b71260c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité