Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(4-Aminobutyl)-5-chloronaphthalene-2-sulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: W-13 Hydrochloride

A2416-500MG
TCIAA2416-500MGEA 778 EUR InStock
TCIAA2416-500MG
N-(4-Aminobutyl)-5-chloronaphthalene-2-sulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(4-Aminobutyl)-5-chloronaphthalene-2-sulphonamide hydrochloride


Formule: C₁₄H₁₇ClN₂O₂S·HCl
MW: 349,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058030
Numéro CAS: 88519-57-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Light red powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 235.0 to 239.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité