Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethanol

A2420-1G
TCIAA2420-1GEA 103 EUR InStock
TCIAA2420-1G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol ≥95.0% (par GC)
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol


Formule: C₆H₁₅NO₃
MW: 149,19 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD07367495
Numéro CAS: 6338-55-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité