Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-O-Anhydro-5-methyluridine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,3aS,9aR)-3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-7-methyl-3,3a-dihydro-2H-furo[2',3':4,5]oxazolo[3,2-a]pyrimidin-6(9aH)-one, 2,2'-O-Anhydro-(1-beta-D-arabinofuranosyl)-5-methyluracil, 2,2'-Anhydro-5-methyluridine

A2431-1G
TCIAA2431-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA2431-1G
2,2'-O-Anhydro-5-methyluridine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,2'-O-Anhydro-5-methyluridine


Formule: C₁₀H₁₂N₂O₅
MW: 240,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00233555
Numéro CAS: 22423-26-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -43.0 to -46.0 deg (C=4、H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité