Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amino-3-dichloro-2,5-pyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A2444-1G
TCIAA2444-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAA2444-1G
Amino-3-dichloro-2,5-pyridine ≥98.0% (par GC)
Amino-3-dichloro-2,5-pyridine


Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00204157
Numéro CAS: 78607-32-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité