Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Amino-1-methyluracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Amino-1-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

A2449-5G
TCIAA2449-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAA2449-5G
6-Amino-1-methyluracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Amino-1-methyluracil


Formule: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13 g/mol
Point de fusion: 307°C
Numéro MDL: MFCD00075366
Numéro CAS: 2434-53-9
EINECS: 219-422-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité