Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3-Diméthoxypropène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3-Dimethoxy-1-propene

A2455-250G
TCIAA2455-250GEA 426 EUR InStock
TCIAA2455-250G
3,3-Diméthoxypropène ≥97.0% (par GC)
3,3-Diméthoxypropène


Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Densité: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –3°C
Numéro MDL: MFCD00008632
Numéro CAS: 6044-68-4
EINECS: 227-936-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=295a9d8c5e851ee0489b06884a51e7591c7a4e3f&vid=7fb8d12244ded42cd27756709e24436f6be1dbb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité