Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride, 2-Aminoethyl Methyl sulphone Hydrochloride, 2-Aminoethyl methyll sulphone hydrochloride, 2-(Methylsulphonyl)ethanamine Hydrochloride

A2464-5G
TCIAA2464-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA2464-5G
2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride


Formule: C₃H₁₀ClNO₂S
MW: 159,6400 g/mol
Numéro MDL: MFCD03840162
Numéro CAS: 104458-24-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité