Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,5'-[(2-Azido-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis(2,2-diméthyl-1,3-dioxane) ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

A2474-100MG
TCIAA2474-100MGEA 173 EUR InStock
TCIAA2474-100MG
5,5'-[(2-Azido-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis(2,2-diméthyl-1,3-dioxane) ≥95.0% (par HPLC)
5,5'-[(2-Azido-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis(2,2-diméthyl-1,3-dioxane)


Formule: C₁₅H₂₇N₃O₆
MW: 345,40 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1392500-07-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (HPLC) (CAD) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité