Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2481-1G
TCIAA2481-1GEA 224 EUR InStock
TCIAA2481-1G
Acide 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique


Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236641
Numéro CAS: 328-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité