Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminothiophène-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminothiophene-3-carbonitrile

A2488-5G
TCIAA2488-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAA2488-5G
2-Aminothiophène-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile


Formule: C₅H₄N₂S
MW: 124,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00706298
Numéro CAS: 4651-82-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité