Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-2-Amino-1-phenylethanol ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

A2489-1G
TCIAA2489-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAA2489-1G
(R)-2-Amino-1-phenylethanol ≥96.0% (par HPLC)
(R)-2-Amino-1-phenylethanol


Formule: C₈H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00239406
Numéro CAS: 2549-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 58.0 to 64.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -39.0 to -45.0 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité