Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amoxapine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine

A2499-1G
TCIAA2499-1GEA 127 EUR InStock
TCIAA2499-1G
Amoxapine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Amoxapine


Formule: C₁₇H₁₆ClN₃O
MW: 313,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069210
Numéro CAS: 14028-44-5
EINECS: 237-867-1
Merck Index: 14,00576
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité