Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A2500-100MG
TCIAA2500-100MGEA 148 EUR InStock
TCIAA2500-100MG
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol ≥95.0% (par GC)
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol


Formule: C₁₀H₂₁N₃O₅
Point d'éclair: 100°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20134131
Numéro CAS: 86770-68-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité