Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Aminomethyl)piperidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

A2517-5G
TCIAA2517-5GEA 114 EUR InStock
TCIAA2517-5G
2-(Aminomethyl)piperidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Aminomethyl)piperidine


Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 67°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00129011
Numéro CAS: 22990-77-8
EINECS: 245-371-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité