Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biotin-PEG3-azide ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide, Azido-PEG3-biotin conjugate

A2523-100MG
TCIAA2523-100MGEA 172 EUR InStock
TCIAA2523-100MG
Biotin-PEG3-azide ≥95.0% (par HPLC)
Biotin-PEG3-azide


Formule: C₁₈H₃₂N₆O₅S
MW: 444,55 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD20134145
Numéro CAS: 875770-34-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 107.0 to 112.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité