Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(3-Azidopropyl)biotinamide ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

A2524-100MG
TCIAA2524-100MGEA 428 EUR InStock
TCIAA2524-100MG
N-(3-Azidopropyl)biotinamide ≥95.0% (par HPLC)
N-(3-Azidopropyl)biotinamide


Formule: C₁₃H₂₂N₆O₂S
MW: 326,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD20134144
Numéro CAS: 908007-17-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité