Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Pentylcyclohexylamine, 1-Amino-4-pentylcyclohexane, 1-Amino-4-amylcyclohexane

A2525-5ML
TCIAA2525-5MLEA 304 EUR InStock
TCIAA2525-5ML
4-Amylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)


Formule: C₁₁H₂₃N
MW: 169,31 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Numéro MDL: MFCD07778407
Numéro CAS: 38793-01-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité