5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: AICAR, 5-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazole-4-carboxamide, Acadesine
A2528-50MG
TCIAA2528-50MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAA2528-50MG
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside ≥98.0% (par HPLC)
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Formule: C₉H₁₄N₄O₅
MW: 258,23 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869751
Numéro CAS: 2627-69-2
EINECS: 220-097-5
Merck Index: 14,00016
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 21.20 to 22.00 %
Specific rotation [a]20/D -61.0 to -66.0 deg (C=1、H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité