Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PD 98059 ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: PD98059, 2'-Amino-3'-methoxyflavone, 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)chromone, PD 98059, 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one

A2529-10MG
TCIAA2529-10MGEA 79.2 EUR InStock
TCIAA2529-10MG
PD 98059 ≥98.0% (par HPLC)
PD 98059


Formule: C₁₆H₁₃NO₃
MW: 267,284 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00671789
Numéro CAS: 167869-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.90 to 5.40 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité