Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2533-1G
TCIAA2533-1GEA 99 EUR InStock
TCIAA2533-1G
(R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol


Formule: C₁₇H₂₁NO
MW: 255,3600 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318247
Numéro CAS: 86695-06-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 101.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité