1,9-Pyrazoloanthrone ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A2548-25MG
TCIAA2548-25MGEA 137 EUR InStock
TCIAA2548-25MG
1,9-Pyrazoloanthrone ≥95.0% (par HPLC)
1,9-Pyrazoloanthrone
Formule: C₁₄H₈N₂O
Point de fusion: 282°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022289
Numéro CAS: 129-56-6
EINECS: 204-955-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.1 to 13.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité