S-(Acetamidomethyl)-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-cysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Cys(Acm)-OH
A2553-5G
TCIAA2553-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAA2553-5G
S-(Acetamidomethyl)-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-cysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
S-(Acetamidomethyl)-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-cysteine
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₅S
MW: 292,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038252
Numéro CAS: 19746-37-3
EINECS: 243-267-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -38.0 to -41.0 deg (C=1、H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité