Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Allylestrenol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 17alpha-Allyl-4-estren-17beta-ol

A2570-1G
TCIAA2570-1GEA 112 EUR InStock
TCIAA2570-1G
Allylestrenol ≥98.0% (par GC)
Allylestrenol


Formule: C₂₁H₃₂O
MW: 300,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00198957
Numéro CAS: 432-60-0
EINECS: 207-082-9
Merck Index: 14,00291
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +35.0 to +38.0 deg (C=1、CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité