Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Angelicin ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Furo[2,3-h]benzopyran-2-one, 2H-Furo[2,3-h]chromen-2-one, Isopsoralen, Bakuchicin, NSC 404563

A2573-25MG
TCIAA2573-25MGEA 323 EUR InStock
TCIAA2573-25MG
Angelicin ≥98.0% (par GC)
Angelicin


Formule: C₁₁H₆O₃
MW: 186,17 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064930
Numéro CAS: 523-50-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité