Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Aminopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2589-1G
TCIAA2589-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAA2589-1G
5-Aminopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Aminopyrimidine


Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1000 g/mol
Point de fusion: 171°C
Numéro MDL: MFCD01529870
Numéro CAS: 591-55-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité