Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amiloride hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Amiloride hydrochloride hydrate, 3,5-Diamino-N-carbamimidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide hydrochloride, Midamor, Colectril, Amipramizide, Guanamprazine hydrochloride, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride, 1-(3,5-diamino-2-chloropyrazine-6-carbonyl)guanidine hydrochloride

A2599-5G
TCIAA2599-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAA2599-5G
Amiloride hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Amiloride hydrochloride


Formule: C₆H₈ClN₇O·HCl
MW: 266,09 g/mol
Point de fusion: 299°C
Numéro MDL: MFCD00058197
Numéro CAS: 2016-88-8
EINECS: 217-958-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 8.0 to 15.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité