Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Agomelatine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)ethyl)acetamide, N-[2-(7-Methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide

A2606-1G
TCIAA2606-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA2606-1G
Agomelatine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Agomelatine


Formule: C₁₅H₁₇NO₂
MW: 243,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00916659
Numéro CAS: 138112-76-2
Merck Index: 14,00190
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité