Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminotriphenylamine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, 4-Amino-N,N-diphenylaniline

A2624-200MG
TCIAA2624-200MGEA 89.1 EUR InStock
TCIAA2624-200MG
4-Aminotriphenylamine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Aminotriphenylamine


Formule: C₁₈H₁₆N₂
MW: 260,34 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Numéro MDL: MFCD00145130
Numéro CAS: 2350-01-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité