9-Anthrylmethyl methacrylate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid 9-Anthrylmethyl Ester, Methacrylic Acid 9-Anthrylmethyl Ester, Anthracen-9-ylmethyl methacrylate, 9-Anthracenylmethyl methacrylate
A2645-1G
TCIAA2645-1GEA 124 EUR InStock
TCIAA2645-1G
9-Anthrylmethyl methacrylate ≥98.0% (par HPLC)
9-Anthrylmethyl methacrylate
Formule: C₁₉H₁₆O₂
MW: 276,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673247
Numéro CAS: 31645-35-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité