Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2-bromophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-hydroxyaniline

A2647-1G
TCIAA2647-1GEA 190 EUR InStock
TCIAA2647-1G
4-Amino-2-bromophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2-bromophenol


Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656565
Numéro CAS: 16750-67-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité