Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nε-acetyl-L-lysine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

A2652-1G
TCIAA2652-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAA2652-1G
Nε-acetyl-L-lysine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nepsilon-acetyl-L-lysine


Formule: C₈H₁₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00002639
Numéro CAS: 692-04-6
EINECS: 211-725-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +5.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité