AOL-biotin conjugate
Fournisseur: TCI
A2659-1ML
TCIAA2659-1MLEA 371 EUR InStock
TCIAA2659-1ML
AOL-biotin conjugate
AOL-biotin conjugate
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Lowry Methoed) 0.9 to 1.5 mg/mL
Molecular weight 30 to 40 kDa
Suitability for use in ELISA tests min. 1.0 (human Lactoferrin, 10 micro g/mL, OD450)
Fucose inhibition test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité